Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924751-10G OR924751-1G OR924751-5G
APOSOR924751-10GEA 15340 DKK
APOSOR924751-10G APOSOR924751-1G APOSOR924751-5G
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105985
CAS-nummer: 169899-49-4