Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924600-1G OR924600-5G
APOSOR924600-1GEA 1640 DKK
APOSOR924600-1G APOSOR924600-5G
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21362621
CAS-nummer: 75716-82-4