2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 1260 DKK
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formel: C₉H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864504
CAS-nummer: 959240-19-8