N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924466-10G OR924466-1G OR924466-25G
APOSOR924466-10GEA 959 DKK
APOSOR924466-10G APOSOR924466-1G APOSOR924466-25G
N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide 96%
N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₉H₁₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11742083
CAS-nummer: 73540-75-7