2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 915 DKK
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111887
CAS-nummer: 89942-45-0