1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924408-1G OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA 6050 DKK
APOSOR924408-1G APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formel: C₇H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20384799
CAS-nummer: 178242-70-1