N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924304-1G OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA 1070 DKK
APOSOR924304-1G APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molekylvægt: 163.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157672
CAS-nummer: 18925-69-4