Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 4820 DKK
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molekylvægt: 209.199 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09029586
CAS-nummer: 34529-06-1