Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 2770 DKK
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12179700
CAS-nummer: 105640-11-7