5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 5670 DKK
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190321
CAS-nummer: 1268816-48-3