Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924117-1G OR924117-250MG
APOSOR924117-1GEA 1530 DKK
APOSOR924117-1G APOSOR924117-250MG
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19704132
CAS-nummer: 173841-07-1