1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Acetyl-5-aminoindole
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 1730 DKK
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molekylvægt: 174.199 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11559037
CAS-nummer: 16066-93-6