(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 589 DKK
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formel: C₄₀H₃₆N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03093573
CAS-nummer: 1263046-43-0