Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924082-1G
OR924082-250MG
APOSOR924082-1GEA
6050
DKK
APOSOR924082-1G
APOSOR924082-250MG
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16610953 CAS-nummer: 1227571-82-5 |