Imidazole hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR924059-100G
OR924059-1KG
OR924059-250G
OR924059-25G
OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA
240
DKK
APOSOR924059-100G
APOSOR924059-1KG
APOSOR924059-250G
APOSOR924059-25G
APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Formel:
C₃H₄N₂·ClH Smeltepunkt: 156…162 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012695 CAS-nummer: 1467-16-9 |