trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924057-1G OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA 2200 DKK
APOSOR924057-1G APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676395
CAS-nummer: 1268521-85-2