(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924007-1G OR924007-250MG
APOSOR924007-1GEA 506 DKK
APOSOR924007-1G APOSOR924007-250MG
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20926142
CAS-nummer: 1157849-51-8