2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923993-1G OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA 3410 DKK
APOSOR923993-1G APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144912
CAS-nummer: 17190-77-1