6-Aminonicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923967-1G OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA 709 DKK
APOSOR923967-1G APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09757481
CAS-nummer: 69879-22-7