4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923883-1G OR923883-250MG
APOSOR923883-1GEA 6050 DKK
APOSOR923883-1G APOSOR923883-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₃BrN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040189
CAS-nummer: 30129-51-2