8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923853-10G OR923853-1G OR923853-5G
APOSOR923853-10GEA 0 DKK
APOSOR923853-10G APOSOR923853-1G APOSOR923853-5G
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13180589
CAS-nummer: 194862-84-5