5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 933 DKK
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186.596 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01109853
CAS-nummer: 219312-44-4