3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 985 DKK
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755927
CAS-nummer: 5932-20-7