Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923595-1G OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA 1420 DKK
APOSOR923595-1G APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Molekylvægt: 193.671 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17171210
CAS-nummer: 726139-60-2