tert-Butyl l-valinate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923559-25G OR923559-5G OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA 1360 DKK
APOSOR923559-25G APOSOR923559-5G APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Formel: C₉H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056147
CAS-nummer: 13211-31-9