Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923541-1G
OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA
1730
DKK
APOSOR923541-1G
APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molekylvægt: 134.178 g/mol Smeltepunkt: 57…61 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00021283 CAS-nummer: 10534-13-1 |