5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923476-1G OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA 1430 DKK
APOSOR923476-1G APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01749933
CAS-nummer: 19178-19-9