8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 2350 DKK
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Kogepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09836264
CAS-nummer: 280-13-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III