2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 4750 DKK
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11035890
CAS-nummer: 176-69-2