Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923273-100MG OR923273-1G OR923273-250MG
APOSOR923273-100MGEA 1210 DKK
APOSOR923273-100MG APOSOR923273-1G APOSOR923273-250MG
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22565620
CAS-nummer: 79757-20-3