2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923270-1G
OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA
1600
DKK
APOSOR923270-1G
APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₁₀O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07778990 CAS-nummer: 4079-54-3 |