1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 6050 DKK
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18457923
CAS-nummer: 1269479-13-1