Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 323 DKK
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03247461
CAS-nummer: 17136-35-5