5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 1970 DKK
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formel: C₁₂H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027425
CAS-nummer: 40874-54-2