2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923029-1G OR923029-250MG
APOSOR923029-1GEA 6050 DKK
APOSOR923029-1G APOSOR923029-250MG
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile
Formel: C₆H₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834972
CAS-nummer: 75928-84-6