(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 4960 DKK
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₀N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106073
CAS-nummer: 915226-72-1