4-Methylthiophen-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 1260 DKK
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formel: C₅H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907775
CAS-nummer: 23967-97-7