tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 8610 DKK
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12031238
CAS-nummer: 934665-46-0