(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922737-1G OR922737-5G
APOSOR922737-1GEA 4420 DKK
APOSOR922737-1G APOSOR922737-5G
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Formel: C₇H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17170398
CAS-nummer: 75017-17-3