[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 3760 DKK
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374449
CAS-nummer: 886366-24-1