(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922689-1G OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA 6050 DKK
APOSOR922689-1G APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Formel: C₈H₁₃ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11113211
CAS-nummer: 324519-66-6