2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922580-1G OR922580-250MG
APOSOR922580-1GEA 4750 DKK
APOSOR922580-1G APOSOR922580-250MG
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11212404
CAS-nummer: 120740-02-5