3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922548-100MG OR922548-1G OR922548-250MG
APOSOR922548-100MGEA 393 DKK
APOSOR922548-100MG APOSOR922548-1G APOSOR922548-250MG
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849606
CAS-nummer: 3437-30-7