4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922542-1G OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA 1560 DKK
APOSOR922542-1G APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13705422
CAS-nummer: 94789-37-4