tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 731 DKK
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16497040
CAS-nummer: 208046-23-5