1-tert-Butylazetidin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 7770 DKK
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565786
CAS-nummer: 18713-70-7