3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922447-1G OR922447-5G
APOSOR922447-1GEA 1560 DKK
APOSOR922447-1G APOSOR922447-5G
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506421
CAS-nummer: 1185293-84-8