Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922408-1G OR922408-250MG
APOSOR922408-1GEA 6050 DKK
APOSOR922408-1G APOSOR922408-250MG
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13174840
CAS-nummer: 77817-12-0