5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9223-1G OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA 1320 DKK
APOSOR9223-1G APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00447900
CAS-nummer: 64354-50-3