3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922295-1G OR922295-250MG
APOSOR922295-1GEA 806 DKK
APOSOR922295-1G APOSOR922295-250MG
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molekylvægt: 194.618 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828645
CAS-nummer: 1011711-52-6